Learn More
Octisalate, Mikromol™
Code produit 17989794
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17989794 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17989794 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0855.00
 Article restreint
Estimated Shipment: 30-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Octisalate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Octisalate
CAS 118-60-5
Noms d’analytes ou de composants Octisalate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C15 H22 O3
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 2-Hydroxybenzoic acid 2-ethylhexyl ester, 2-Ethylhexyl o-hydroxybenzoate, 2-Ethylhexyl salicylate, Dermoblock OS, Escalol 587, Eusolex OS, HallBrite OS-USP, NSC 46151, Neo Heliopan OS, Octisalate, Octyl salicylate, Parsol EHS, Salicylic acid, 2-ethylhexyl ester, Solarom OS, Sunarome O, Sunarome WMO, Uvinul 0-18, WMO, Salicylic acid-2-ethyl-1-hexyl ester
Formule InChI InChI=1S/C15H22O3/c1-3-5-8-12(4-2)11-18-15(17)13-9-6-7-10-14(13)16/h6-7,9-10,12,16H,3-5,8,11H2,1-2H3
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)c1ccccc1O
Nom IUPAC 2-éthylhexyl 2-hydroxybenzoate
Poids moléculaire (g/mol) 250.33
Quantité 250 mg
Poids de la formule 250,1569 g/mol