Learn More
Octyl Gallate, TRC
Product Code. 30179974
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
Unit Size:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30179974 500 mg 500mg
30179914 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30179974 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCO148543500MG
 Article restreint
Estimated Shipment: 09-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1034-01-1
Formule moléculaire C15 H22 O5
Poids moléculaire (g/mol) 282.33
Synonyme Octyl gallate, Octyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, E311
Nom IUPAC octyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
SMILES CCCCCCCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
Specifications
Nom chimique ou matériau Octylgallate
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H22O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-20-15(19)11-9-12(16)14(18)13(17)10-11/h9-10,16-18H,2-8H2,1H3
Poids de la formule 282.1467