Learn More
R&D Systems™ OF 1
Code produit 18778216
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18778216 50 mg 50mg
18768476 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18778216 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 5289/50
 Article restreint
Estimated Shipment: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective BRPF1B and BRPF2 inhibitor
OF 1 is a selective BRPF1B and BRPF2 bromodomain inhibitor (Kd values are 100 and 500 nM respectively). Exhibits 39-fold selectivity for BRPF1B and BRPF2 over BRD4. Accelerates FRAP recovery at 5 μM in a BRPF2 FRAP assay. Inhibits RANKL-induced differentiation of primary murine bone marrow cells and human primary monocytes into osteoclasts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Pureté 98%
Formule moléculaire 4-Bromo-N-(2,3-dihydro-6-methoxy-1,3-dimethyl-2-oxo-1 H-benzimidazol-5-yl)-2-methylbenzenesulfonamide
CAS 919973-83-4
Contenu et stockage 4°C
Quantité 50 mg
Type de produit OF 1
Poids moléculaire M.W. (Observed): 440.31
Gamme de produits Tocris
Inhibiteurs OF 1
Usage exclusivement réservé à la recherche