Learn More
Thermo Scientific™ Open Top Screw Caps for Sample Storage Vials
Click to view available options
Closure Size:
8 mm
13 mm
15 mm
18 mm
20 mm
24 mm
Förpackningsstorlek
Pack of 100
Beskrivning
Open Top Screw Caps for Sample Storage Vials
Specifikationer
Specifikationer
| Closure Color | Black |
| Description | Open top 13-425 Screw Cap |
| Closure Material | Polypropylene |
| Closure Type | Screw Cap (Open-Top) |
| Quantity | 100 |
| Closure Size | 13 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering