Learn More
Invitrogen™ OR1A1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (K01_2K54)
Description
OR1A1 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot
Olfactory receptors interact with odorant molecules in the nose, to initiate a neuronal response that triggers the perception of a smell. The olfactory receptor proteins are members of a large family of G-protein-coupled receptors (GPCR) arising from single coding-exon genes. Olfactory receptors share a 7-transmembrane domain structure with many neurotransmitter and hormone receptors and are responsible for the recognition and G protein-mediated transduction of odorant signals. The olfactory receptor gene family is the largest in the genome. The nomenclature assigned to the olfactory receptor genes and proteins for this organism is independent of other organisms.
Spécification
Spécification
| Antigène | OR1A1 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Recombinant Monoclonal |
| Clone | K01_2K54 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugué | Unconjugated |
| Formule | 50mM tris glycine with 0.05% BSA, 40% glycerol, 150mM NaCl and 0.01% sodium azide; pH 7.4 |
| Expression | OR1A1 |
| Numéro d’ordre du gène | Q9P1Q5 |
| Alias de gène | Olfactory receptor 17-7; olfactory receptor 1A1; olfactory receptor family 1 subfamily A member 1; olfactory receptor OR17-11; olfactory receptor, family 1, subfamily A, member 1; OR17-7; OR1A1 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?