Learn More
Norme Osmium : Os à 10 μg/mL dans HCl à 5 %, VHG™
Code produit 17943036
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17943036 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17943036 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGLOSH100
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Norme Osmium : Os à 10 μg/mL dans HCl à 5 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Osmium
CAS 4-2-7440
Méthodes ICP/ICP-MS
Noms d’analytes ou de composants Osmium
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire Os
Concentration 10 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Os
Formule InChI InChI=1S/Os
SMILES [Os]
Nom IUPAC osmium
Solvent or Matrix Diluer HCl
Poids moléculaire (g/mol) 190.23
Quantité 100 mL
Poids de la formule 191,961 g/mol