Learn More
Invitrogen™ OXGR1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (K01_1K65)
Code produit 30830442
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 μL
100 μL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30830442 50 μL
30829903 100 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30830442 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur MA564750
 Article restreint
Estimated Shipment: 22-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
OXGR1 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot
G protein-coupled receptors (GPCRs, or GPRs) contain 7 transmembrane domains and transduce extracellular signals through heterotrimeric G proteins.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène OXGR1
Applications Western Blot
Classification Recombinant Monoclonal
Clone K01_1K65
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule 50mM tris glycine with 150mM NaCl, 40% glycerol, 0.05% BSA and 0.01% sodium azide; pH 7.4
Expression OXGR1
Numéro d’ordre du gène Q6Y1R5, Q96P68
Alias de gène 2-oxoglutarate receptor 1; aKGR; Alpha-ketoglutarate receptor 1; Cysltr3; G protein-coupled receptor 80; G protein-coupled receptor 99; Gm299; Gpr80; Gpr99; G-protein coupled receptor 80; G-protein coupled receptor 99; MGC119206; MGC119207; MGC119208; Oxgr1; oxoglutarate (alpha-ketoglutarate) receptor 1; oxoglutarate receptor 1; P2RY15; P2Y purinoceptor 15; P2Y15; P2Y-like GPCR; P2Y-like nucleotide receptor; seven transmembrane helix receptor
Symboles de gène(s) OXGR1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthetic peptide of human OXGR1.
Méthode de purification Protein A/G
Quantité 50 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 27199, 290493
Espèces cibles Human, Rat
Contenu et stockage Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 1 month. For long term storage store at -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG