Learn More
WTW™ DBOMETRE OXYTOP IR 12 POSTES
Code produit 10682782
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Instrument de mesure BOD 6
Instrument de mesure DBO 12
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
10682782 Instrument de mesure DBO 12 1 pièce
10012071 Instrument de mesure BOD 6 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10682782 Fournisseur WTW™ Code fournisseur 208204
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Providing time-saving and error-free automatic statistical evaluation.
DBOmètre sans mercure 0 à 4000mg/l, Temps de mesure variable de 30 minutes à 99 jours, Démarrage automatique dès stabilisation de la température dans les flacons, Mémoire jusqu'à 360 valeurs de DBO intermédiaire, Collecte et transmission
• Des données sans contact sur programmateur IR, Suivi en temps réel et affichage de la courbe d'évolution, Gestion automatisées des mesures avec reconaissance automatique des flacons, Interface RS 232 pour transmission des données sur
• Imprimante ou PC, Complet avec 12 manomètres OxiTop IR, programmateur IR, agitateur magnétiqueflacons 500mL, barreaux magnétiques, extracteur de barreau, pastilles de soudefioles jaugées 164 et 432mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Instrument de mesure DBO 12
Type de connexion AK-540/B cable
Température (métrique) en fonctionnement 5°C to 50°C
Précision ±1% of value ±1 hPa
À utiliser avec (application) For self-check, 12 simultaneous measurements
Comprend Controller OC 100, IS 12 inductive stirring system, 12 OxiTop™-C measuring units with IR interface, universal power supply, 12 sample bottles, 12 Rubber sleeves, 12 stirrer bars, vessel with measuring head, stirrer, software + cable, CO2 absorbent, nitrification inhibitor, overflow measuring flask, stirrer bars, stirrer bar remover, blocks of chart paper
Garantie 1 Year
Hauteur (métrique) 70 mm
Diamètre (impériale) 2.8 in.
Diamètre (métrique) 70 mm