Learn More
Sulfate d'oxyquinoléine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 8-Hydroxyquinoline sulfate |
| CAS | 134-31-6 |
| Formule moléculaire | 2 C9 H7 N O . H2 O4 S |
| Quantité | 200 mg |
| Synonyme | 8-Quinolinol Sulfate (2:1), 8-Quinolinol','sulfate (2:1) (salt) (8CI,9CI), 8-Hydroxyquinoline sulfate, 8-Hydroxyquinoline sulfuric acid salt, 8-Hydroxyquinoline sulphate, 8-Quinolinol sulfate, 8-Quinolinol sulfate (salt), 8-Quinolinol sulphate, Chinosol, Criptonol, Cryptonol, Hydroxyquinoline sulfate, Khinozol, Octofen, Oxine sulfate, Oxyquinol, Oxyquinoline sulfate, Quinolin-8-ol sulfate (2:1), Quinosol, Quinosol extra, Solvochin-Extra, Sunoxol, Superol |
| Formule InChI | InChI=1S/2C9H7NO.H2O4S/c2*11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8;1-5(2,3)4/h2*1-6,11H;(H2,1,2,3,4) |
| SMILES | Oc1cccc2cccnc12.Oc3cccc4cccnc34.OS(=O)(=O)O |
| Nom IUPAC | quinolin-8-ol ; acide sulfurique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 388.39 |
| Poids de la formule | 388.0729 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?