Learn More
p-Tolylisothiocyanate, 97%, BLD Pharm™
Code produit 31110282
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31110282 100 g
31093216 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 31110282 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD149526100g
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Tolylisothiocyanate
CAS 622-59-3
Formule moléculaire C8H7NS
Numéro MDL MFCD00004813
Quantité 100 g
SMILES CC1=CC=C(N=C=S)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 149.21
Pourcentage de pureté 97%