Learn More
Invitrogen™ p53DINP1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (K01_3K59)
Description
p53DINP1 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot
A novel p53 inducible gene was identified and designated p53DINP1 (for p53-dependent damage-inducible nuclear protein). p53DINP1 may regulate p53-dependent apoptosis through phosphorylation at Ser46 and induction of p53AIP1. p53DINP1/SIP is expressed in many tissues and induced by a variety of stress agents including UV stress, mutagenic stress, heat shock, and oxidative stress.
Spécification
Spécification
| Antigène | p53DINP1 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Recombinant Monoclonal |
| Clone | K01_3K59 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugué | Unconjugated |
| Formule | 50mM tris glycine with 0.05% BSA, 150mM NaCl, 40% glycerol and 0.01% sodium azide; pH 7.4 |
| Expression | TP53INP1 |
| Numéro d’ordre du gène | Q80YE2, Q96A56, Q9QXE4 |
| Alias de gène | 2700057G22Rik; p53-dependent damage-inducible nuclear protein 1; p53DINP1; p53-inducible p53DINP1; Sip; SIP18; SIP27; Stinp; stress induced protein; stress-induced protein; TEAP; thymus expressed acidic protein; thymus-expressed acidic protein; TP53DINP1; TP53INP1; TP53INP1A; TP53INP1B; transformation related protein 53 inducible nuclear protein 1; Trp53inp1; tumor protein p53 inducible nuclear protein 1; tumor protein p53-inducible nuclear protein 1 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?