Learn More
Invitrogen™ p73 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (K01_1W26)
Description
p73 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot
P73 (TP73) participates in the apoptotic response to DNA damage. Isoforms containing the transactivation domain are pro-apoptotic, isoforms lacking the domain are anti-apoptotic and block the function of p53 and transactivating p73 isoforms. May be a tumor suppressor protein.
Spécification
Spécification
| Antigène | p73 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Recombinant Monoclonal |
| Clone | K01_1W26 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugué | Unconjugated |
| Formule | 50mM tris glycine with 40% glycerol, 150mM NaCl, 0.05% BSA and 0.01% sodium azide; pH 7.4 |
| Expression | TP73 |
| Numéro d’ordre du gène | O15350 |
| Alias de gène | deltaNp73; OTTHUMP00000003479; OTTHUMP00000003480; p53-like transcription factor; p53-related protein; P73; RP23-254N4.10; TAp73; Tp73; transformation related protein 73; Trp73; Tumor protein p73 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?