Learn More
Invitrogen™ p73 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (K01_3K31)
Code produit 30829294
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 μL
100 μL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30829294 100 μL
30828117 50 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30829294 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur MA564345
 Article restreint
Estimated Shipment: 22-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
p73 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot
P73 (TP73) participates in the apoptotic response to DNA damage. Isoforms containing the transactivation domain are pro-apoptotic, isoforms lacking the domain are anti-apoptotic and block the function of p53 and transactivating p73 isoforms. May be a tumor suppressor protein.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène p73
Applications Western Blot
Classification Recombinant Monoclonal
Clone K01_3K31
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule 50mM tris glycine with 40% glycerol, 0.05% BSA, 150mM NaCl and 0.01% sodium azide; pH 7.4
Expression TP73
Numéro d’ordre du gène O15350, Q9JJP2
Alias de gène deltaNp73; OTTHUMP00000003479; OTTHUMP00000003480; p53-like transcription factor; p53-related protein; P73; RP23-254N4.10; TAp73; Tp73; transformation related protein 73; Trp73; Tumor protein p73
Symboles de gène(s) TP73, Trp73
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Peptide.
Méthode de purification Protein A/G
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 22062, 7161
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 1 month. For long term storage store at -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG