Learn More
PABPC3 Antibody, R&D Systems™
Code produit 18607745 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
50 μg
Conditionnement:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18607745 50 μg 50µL
18651116 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18607745 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP29910750ul
 Article restreint
Estimated Shipment: 08-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
PABPC3 Polyclonal specifically detects PABPC3 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène PABPC3
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:2000
Formule PBS (pH 7.0)
Alias de gène PABP-3, PABP3polyadenylate-binding protein 3, PABPL3testis PABP, poly(A) binding protein, cytoplasmic 3, Poly(A)-binding protein 3, poly(A)-binding protein, cytoplasmic 3, poly(A)-binding protein-like 3, Testis-specific poly(A)-binding protein, testis-specific poly(A)-binding protein (PABP), testis-specific poly(A)-binding protein 3, tPABP
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of the Human PABPC3.
Méthode de purification Antigen and protein A Affinity-purified
Quantité 50 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 5042
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG