Description
PAC1R Polyclonal antibody specifically detects PAC1R in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spécification
Spécification
| Antigène | PAC1R |
| Applications | Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Dilution | Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL |
| Formule | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol |
| Alias de gène | adenylate cyclase activating polypeptide 1 (pituitary) receptor type 1, adenylate cyclase activating polypeptide 1 (pituitary) receptor type I, PACAP type I receptor, PACAP-R1, PACAP-R-1, PACAPRI, PACAPRPAC1, pituitary adenylate cyclase activating polypeptide 1 receptor type I Hiphop, pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide type I receptor |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: KKEQAMCLEKIQRANELMGFNDSSPGCPGMWDNITCWKPAHVGEMVLVSCPELFRSFNPDQ |
| Méthode de purification | Protein A purified |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?