missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Palladium AA Standard: Pd @ 1000 μg/mL in 20% HCl, VHG™

Product Code. 17983026
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
Code produit. Quantity unitSize
17983026 500 mL 500mL
17933196 100 mL 100mL
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17983026

Marque: VHG Labs VHGAAPDH500

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications

Palladium AA Standard: Pd @ 1000 μg/mL in 20% HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Chemical Name or Material Palladium
CAS 5-3-7440
Methods AA/GFAA
Analyte or Component Names Palladium
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula Pd
Concentration 1000 μg/mL
Certifications/Compliance ISO 17034
Synonym Palladium on carbon, Palladium Black, Paladio, Palladium/carbon, Palladium, IG 0218A, MPP 030, MPP 050, MPP 080, P 50, P 50 (metal), Palladex 600, Palladium (nanoparticles), Palladium (powder), Palladium element, SFP 1001P, TCP 211
InChI Formula InChI=1S/Pd
SMILES [Pd]
IUPAC Name palladium
Solvent or Matrix Dilute HCl
Molecular Weight (g/mol) 106.42
Quantity 500 mL
Formula Weight 105.9035 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.