Especificaciones
| Packaging | Bottle |
| CAS | 7647-01-0 |
| Physical Form | Liquid |
| Molecular Formula | ClH |
| Concentration | 10 g/L ±0.02 g/L |
| MDL Number | MFCD00011324 MFCD00792839 |
| InChI Key | VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N |
| Type | ICP Single-element Standard Solution |
| SMILES | Cl |
| IUPAC Name | hydrogen chloride |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Single-element Standard Solution for ICP. Palladium (Pd) 10000mg/l in HCl 5%
- Warning
- Skin corrosion/irritation Category 2
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- Skin sensitiser Category 1
- H315-Causes skin irritation.
- H317-May cause an allergic skin reaction.
- H319-Causes serious eye irritation.
- P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
- P264-Wash thoroughly after handling.
- P272-Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P332+P313-If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.
- P333+P313-If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.
- P337+P313-If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
- P362+P364-Take off contaminated clothing and wash it before reuse.
- P501-Dispose of contents/container to .
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?