Learn More
Tocris™ Palonosetron hydrochloride
Description
Palonosetron hydrochloride is a highly potent and high affinity 5-HT3 antagonist (IC50 = 0.24 nM for 5-HT3A; pKi = 10.4). Displays a slow dissociation rate. Inhibits 5-HT-induced enhancement of cellular response to substance P (Cat. No. 1156) in vitro. Inhibits cisplatin (Cat. No. 2251)-induced enhancement of substance P response in vivo.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (3 AS)-2-[(3 S)-1-azabicyclo[2.2.2 ]oct-3-yl]-2,3,3 A,4,5,6-hexahydro-1 H-benz[de]isoquinolin-1-one hydrochloride |
| CAS | 135729-62-3 |
| Quantité | 50 mg |
| Cible | 5-HT3 Receptor Antagonists |
| Formule moléculaire | C19H24N2O.HCl |
| Poids de la formule | 2778 |
| Pureté | 98% |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?