Learn More
Respiratory Syncytial Virus Glycoprotein F Antibody (11-2-C9) - BSA Free, R&D Systems™
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
Respiratory Syncytial Virus Glycoprotein F Monoclonal antibody specifically detects Respiratory Syncytial Virus Glycoprotein F in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Functional Assay
Spécification
Spécification
| Antigène | Respiratory Syncytial Virus Glycoprotein F |
| Applications | Western Blot, ELISA, Immunofluorescence, Functional Assay |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 11-2-C9 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugué | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:100 - 1:2000, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:10 - 1:500, Functional |
| Formule | PBS |
| Espèces hôtes | Mouse |
| Immunogène | Gradient-purified RSF-44 virus (subgroup A) UV inactivated for 20 minutes at 20C |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?