Learn More
PAR1/Thrombin Receptor Antibody (5E2E6) - BSA Free, R&D Systems™
Code produit 18604418 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.025 mL
0.1 mL
Conditionnement:
0.03mL
0.10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18604418 0.025 mL 0.03mL
18253534 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18604418 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP2617700.025ml
 Article restreint
Estimated Shipment: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
PAR1/Thrombin Receptor Monoclonal specifically detects PAR1/Thrombin Receptor in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène PAR1/Thrombin Receptor
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone 5E2E6
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:100-1:2000, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 1:10-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:1000
Formule PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gène CF2R, CF2RHTR, coagulation factor II (thrombin) receptor, Coagulation factor II receptor, HTR, PAR1, PAR1PAR-1protease-activated receptor 1, Protease-Activated Receptor 1, Thrombin receptor, TRproteinase-activated receptor 1
Symboles de gène(s) F2R
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Purified recombinant fragment of human F2R (AA: 42-176) expressed in E. Coli.
Poids moléculaire de l’antigène 47.4 kDa
Méthode de purification Protein G purified
Quantité 0.025 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Apoptosis, Cancer, GPCR
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 2149
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1
Gamme de produits Novus