Learn More
Pax2 Antibody (CL9469) [DyLight 594], R&D Systems™
Code produit 30297151 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30297151 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30297151 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP288934DL594
 Article restreint
Estimated Shipment: 22-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Pax2 Monoclonal antibody specifically detects Pax2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Pax2
Applications Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone CL9469
Conjugué DyLight 594
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène paired box 2, paired box gene 2, paired box homeotic gene 2, paired box protein Pax-2
Espèces hôtes Mouse
Immunogène This antibody was developed using a synthetic peptide derived from Q02962, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Chaperone Mediated Autophagy (CMA), Neuronal Cell Markers, Stem Cell Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 5076
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4⪚C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1
Gamme de produits Novus