Learn More
R&D Systems™ PBS, 100 Tablets
Code produit 18769218
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Paquet
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18769218 1 Paquet 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18769218 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 5564/1 Pack
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    162.88€
    147.00€ / 1 sets
    Save 15.88€
    9% Off
 Article restreint
Estimated Shipment: 25-11-2026
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Tocris product, part of R&D Systems. PBS Tablets
PBS, 100 Tablets is a phosphate buffered saline (PBS) tablets. Dissolve 1 tablet into 100ml of water. This will produce 100ml of PBS solution containing: Sodium chloride (137mM), Potassium chloride (2.7mM), Phosphate buffer (11.9mM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 1 Paquet
Gamme de produits Tocris
Cible Buffers, Chelators and Reagents