Learn More
R&D Systems™ PCBP2 Recombinant Protein Antigen
Code produit 18600664 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μl
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18600664 100 μl 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18600664 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur NBP321359PEP
 Article restreint
Estimated Shipment: 02-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Recombinant Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Antibody Competition
Formule PBS and 1 M Urea, pH 7.4.
Identification génétique (Entrez) 5094
Poids moléculaire MolecularWeight-theroretical: 20 kDa
Quantité 100 μl
Conditions de stockage Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Alias de gène alpha-CP2, Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein E2, heterogenous nuclear ribonucleoprotein E2, hnRNP E2, hnRNP-E2, HNRPE2, MGC110998, poly(rC) binding protein 2, poly(rC)-binding protein 2
Symbole de gène(s) PCBP2
Propriétés des inhibiteurs This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP3-21359. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/mL
Gamme de produits Novus
Pureté ou qualité >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protéine PCBP2