Learn More
R&D Systems™ PD 198306
Description
Potent inhibitor of MEK1/2. Inhibits isolated enzyme at a concentration of 8 nM and inhibits MEK activity in synovial fibroblasts at concentrations of 30 - 100 nM. Highly selective for MEK; IC50 values are > 1, > 4, > 4 and > 10 μM for ERK, c-Src, cdks and PI 3-kinase γ respectively. Antihyperalgesic; blocks static allodynia in the streptozocin model of neuropathic pain following i.t. administration.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | PD 198306 |
| CAS | 212631-61-3 |
| Quantité | 10 mg |
| Gamme de produits | Tocris |
| Formule moléculaire | C18H16F3IN2O2 |
| Poids de la formule | 476.23 |
| Pureté | >98% |
| Poids moléculaire | 476.238 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?