Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Pear-Shaped Flasks with Conical Ground Joint
Product Code. 10144592
Click to view available options
Diameter (Metric) Outer:
27 mm
33 mm
42 mm
51 mm
64 mm
85 mm
Capacity (Metric):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
Socket Joint:
14/23 NS
19/26 NS
29/32 NS
Unit Size:
Pack of 10
Product Code. 10144592
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 03032937
Only null left
Add to basket
Add to basket
Especially for distillation and evaporation and provides for ease of sample removal. Lenz Laborglasinstrumente™ Pear-Shaped Flasks with Conical Ground Joint are manufactured from durable DURAN™ borosilicate glass.
  • Acc. to DIN 12383
  • With inscription label
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
  • With conical joint, featuring high taper accuracy and excellent tightness
Specifications
Capacity (Metric) 100 mL
Material Borosilicate Glass, Duran Glass
Socket Joint 29/32 NS
Diameter (Metric) Outer 64 mm
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato