Learn More
Cytiva Tubing kit ÄKTApurifier 10, I.D. 0.50mm
Product Code. 12451130 Shop All Cytiva Products
Click to view available options
Overall Length (Metric):
0.16 mm
Unit Size:
1 set
Product Code. 12451130
Brand: Cytiva 18112333
Only null left
Add to basket
Add to basket
For use with ÄKTApurifier 10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
For Use With AKTApurifier 10
Type Tubing Kit
Includes 0.16 m L 1 x Tubing H6, 0.08 m L 1 x Tubing H7, 0.14 m L 1 x Tubing H8, 0.6 m L 1 x Tubing H9, 1 x Finger tight Connector
Overall Length (Metric) 0.16 mm
Material PEEK
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.