missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3M™ PELTOR™ Earmuffs, Yellow

Product Code. p-7214251
Click to view available options
Model:
X2A
Dielectric:
Yes
Style:
Over-the-head
missing translation for 'unitSize'
Each

Codice prodotto. 13489918

missing translation for 'mfr': 3M™ 7000103989

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

3M™ PELTOR™ Earmuffs are our innovative hearing protectors with a modern slim cup design.

  • Reduces noise levels
  • Colour-coding makes it easy to identify the level of protection being worn
  • Slim cups offer improved compatibility with other safety equipment
  • Wide soft ear cushions help workers stay comfortable
  • Designed to optimise weight distribution and balance for outstanding comfort
  • ABS plastic cups are rigid, high strength and impact resistant
  • Thermoplastic polyurethane (TPU) soft outer cup coating protects from abrasion and bumps

Compliance

3M™ ear muffs must be used in accordance with OSHA regulations, and the user instructions, warnings, and limitations accompanying each product.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Color Black, Yellow
ANSI S3.1974 Yes
CSA Z94.2 Class A
Cushion Color Black
For Use With (Application) Assembly, Cleaning, Demolition, Facility Maintenance, Grinding, Machine Operations, Painting, Sanding, Welding
Model X2A
Pairs per Package 1 Ea.
Noise Reduction Rating (NRR) 24 dB
Product Type X2 Series
Headband Color Black
Dielectric Yes
Style Over-the-head
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato