Learn More
Pemetrexed disodium salt 2.5 hydrate, 98%, Acros Organics™
Marque:  Acros Organics 456180010
Informations supplémentaires : CAS : 357166-30-4 Poids : 0.01000kg
Quantité. 1g
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15365058
  • 127.70€ / 1g
En stock 1
Ajouter au panier
Spécification
Identifiants chimiques
357166-30-4
1044.932
pemetrexed disodium hemipenta hydrate
(2S)-2-[[4-[2-(2-amino-4-oxo-1,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]amino]pentanedioic acid;molecular hydrogen;sodium;pentahydrate
C40H60N10Na4O17
AQCXXDVZZNLJFY-BCIFLSNNSA-N
131673885
[HH].[HH].[HH].[HH].C1=CC(=CC=C1CCC2=CNC3=C2C(=O)N=C(N3)N)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O.C1=CC(=CC=C1CCC2=CNC3=C2C(=O)N=C(N3)N)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O.O.O.O.O.O.[Na].[Na].[Na].[Na]
Spécification
Pemetrexed disodium salt 2.5 hydrate
10% max.
357166-30-4
pemetrexed disodium hemipenta hydrate
[HH].[HH].[HH].[HH].C1=CC(=CC=C1CCC2=CNC3=C2C(=O)N=C(N3)N)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O.C1=CC(=CC=C1CCC2=CNC3=C2C(=O)N=C(N3)N)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O.O.O.O.O.O.[Na].[Na].[Na].[Na]
1044.932
516.43
Authentic
1g
C40H60N10Na4O17
AQCXXDVZZNLJFY-BCIFLSNNSA-N
(2S)-2-[[4-[2-(2-amino-4-oxo-1,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]amino]pentanedioic acid;molecular hydrogen;sodium;pentahydrate
131673885
98%
Vidéos