Learn More
Anhydride pentafluoropropionique, TRC
Code produit 30412781
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30412781 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30412781 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP2735705G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Perfluoropropionic Anhydride
CAS 356-42-3
Formule moléculaire C6 F10 O3
Quantité 5 g
Synonyme Perfluoropropionic Anhydride, Propanoic acid','2,2,3,3,3-pentafluoro-','1,1'-anhydride (ACI), Propanoic acid','pentafluoro-','anhydride (9CI), Propionic acid','pentafluoro-','anhydride (8CI), 2,2,3,3,3-Pentafluoropropanoic anhydride, 2,2,3,3,3-Pentafluoropropan
Formule InChI InChI=1S/C6F10O3/c7-3(8,5(11,12)13)1(17)19-2(18)4(9,10)6(14,15)16
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)F
Nom IUPAC 2,2,3,3,3-pentafluoropropanoate de 2,2,3,3,3-pentafluoropropanoyle
Poids moléculaire (g/mol) 310.046
Poids de la formule 309.969