Learn More
Invitrogen™ PEPD Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (K01_1W57)
Code produit 30828224
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 μL
100 μL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30828224 50 μL
30828422 100 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30828224 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur MA565039
 Article restreint
Estimated Shipment: 22-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
PEPD Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot
Xaa-Pro dipeptidase is a cytosolic dipeptidase that hydrolyzes dipeptides with proline or hydroxyproline at the carboxy terminus (but not Pro-Pro). It is important in collagen metabolism because of the high levels of iminoacids. Xaa-Pro dipeptidase is a cytosolic dipeptidase that hydrolyzes dipeptides with proline or hydroxyproline at the carboxy terminus (but not Pro-Pro). It is important in collagen metabolism because of the high levels of iminoacids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène PEPD
Applications Western Blot
Classification Recombinant Monoclonal
Clone K01_1W57
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule 50mM tris glycine with 40% glycerol, 0.05% BSA, 150mM NaCl and 0.01% sodium azide; pH 7.4
Expression PEPD
Numéro d’ordre du gène P12955
Alias de gène aminoacyl-L-proline hydrolase; cb1000; dal; fj78g11; Imidodipeptidase; MGC10905; Pep4; Pep-4; Pepd; Peptidase 4; peptidase D; PRD; Prolidase; proline dipeptidase; testicular tissue protein Li 138; wu:fj78g11; xaa-Pro dipeptidase; X-Pro dipeptidase
Symboles de gène(s) PEPD
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthetic peptide of human PEPD.
Méthode de purification Protein A/G
Quantité 50 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 5184
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 1 month. For long term storage store at -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG