Description
ABCG4 Polyclonal antibody specifically detects ABCG4 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Spécification
Spécification
| Antigène | ABCG4 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Formule | PBS with 50% glycerol, pH7.3. |
| Alias de gène | ATP-binding cassette, sub-family G (WHITE), member 4, ATP-binding cassette, subfamily G, member 4, putative ABC transporter, WHITE2ATP-binding cassette sub-family G member 4 |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 270-370 of human ABCG4 (NP_071452.2). KLYILSQGQCIFKGVVTNLIPYLKGLGLHCPTYHNPADFIIEVASGEYGDLNPMLFRAVQNGLCAMAEKKSSPEKNEVPAPCPPCPPEVDPIESHTFATST |
| Méthode de purification | Affinity purified |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?