Learn More
Brady™ PermaSleeve™ White Low-smoke, Zero-halogen Heat Shrink Wire and Cable Labels for M7 Printers
Product Code. 17828964
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0.182 x 1 in.
0.182 x 1.75 in.
0.235 x 1 in.
0.235 x 1.75 in.
0.335 x 1 in.
0.335 x 1.75 in.
0.439 x 1 in.
0.439 x 1.75 in.
0.645 x 1 in.
0.645 x 1.75 in.
0.851 x 1 in.
0.851 x 1.75 in.
1.25 x 1 in.
1.25 x 1.75 in.
Wire Gauge:
12 to 8 AWG
16 to 10 AWG
2 to 0000 AWG
20 to 16 AWG
24 to 20 AWG
6 to 1 AWG
8 to 4 AWG
Height (Metric):
4.62 mm
5.97 mm
8.51 mm
11.15 mm
16.38 mm
21.62 mm
31.75 mm
Unit Size:
Pack of 100
Pack of 75
Product Code. 17828964
Brand: Brady™ 174548
Only null left
Add to basket
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
The B-7641 Heat Shrink Sleeve from Brady™ is a low-smoke, halogen-free identification material used for wire and cable identification.
  • Made of halogen-free, flexible flame-retardant, heat-shrinkable polyolefin tubing
  • Offers fire safety properties and minimal smoke emission
  • Compatible with the most stringent requirements in the market today to enhance fire safety needs
  • 2:1 heat-shrink ratio
  • Use with thermal transfer printers and Brady™'s R6000 series halogen-free ribbon
Spezifikation
Certifications/Compliance ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL Recognized
Adhesive Type Non-adhesive
Color White
Finish Matte
Format Die-cut
Material Polyolefin
Product Type Label
Sterility Non-sterile
For Use With (Application) Data and Telecommunications Labeling, Wire and Cable Labeling
For Use With (Equipment) M710, BMP71
Quantity 100 Labels
Shape Rectangle
Temperature Range (English) -67°F to +221°F
Temperature Range (Metric) -55°C to +105°C
Wire Gauge 20 to 16 AWG
Dimensions (LxW) 0.235 x 1.75 in.
Length (English) 0.235 in.
Width (English) 1.75 in.
Width (Metric) 44.45 mm
Height (Metric) 5.97 mm
Diameter (English) 0.125 in.
Diameter (Metric) 3.18 mm
Alternate Part Number M7-125-175-7641
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt