Learn More
Serpin A6/Cortisol Binding Globulin Antibody (06), PerCP, R&D Systems™
Code produit 18621367 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18621367 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18621367 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP306555PCP
 Article restreint
Estimated Shipment: 11-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Serpin A6/Cortisol Binding Globulin Monoclonal specifically detects Serpin A6/Cortisol Binding Globulin in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Serpin A6/Cortisol Binding Globulin
Applications ELISA
Classification Monoclonal
Clone 06
Conjugué PerCP
Dilution ELISA
Formule PBS
Alias de gène antitrypsin), member 6, CBGcorticosteroid-binding globulin, corticosteroid binding globulin, member 6, serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade A (alpha-1 antiproteinase, Serpin A6, serpin peptidase inhibitor, clade A (alpha-1 antiproteinase, antitrypsin), Transcortin
Espèces hôtes Mouse
Immunogène This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human Serpin A6/Cortisol Binding Globulin (Accession#: NP_001747.2; Met1-Val405).
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 866
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1
Gamme de produits Novus