Learn More
R&D Systems™ PF 05175157
Code produit 18789228
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18789228 50 mg 50mg
18754739 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18789228 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 5790/50
 Article restreint
Estimated Shipment: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Tocris product, part of R&D Systems. Acetyl-CoA carboxylase (ACC) 1 and 2 inhibitor
PF 05175157 is an potent acetyl-CoA carboxylase (ACC) 2 and 1 inhibitor (IC50 values are 45 and 98 nM, respectively). Reduces hepatic and skeletal muscle malonyl-CoA levels in rats. Also inhibits hepatic de novo lipogenesis and reduces whole body respiratory exchange ratio in rats. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Dihydro-1′-[2-methyl-1H-benzimidazol-6-yl)carbonyl]-1-(1-methylethyl)-spiro[5H-indazole-5,4′-piperidin]-7(6H)-one
CAS 1301214-47-0
Quantité 50 mg
Gamme de produits Tocris
Cible Additional Lipid Metabolism Compounds
Formule moléculaire C23H27N5O2
Poids de la formule 405.49
Pureté >98%