Learn More
IDEX Health & Science, LLC PFA Tubing
Product Code. p-7084679
Click to view available options
Type:
High Purity Tubing
Natural Tubing
Diameter (English) Outer:
1/16 in.
1/8 in.
Packungsgröße:
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 13003193
Marke: IDEX Health & Science, LLC 0201274
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Constructed with genuine Teflon™ PFA Resin, offering excellent chemical compatibility and resistance.
PFA Tubing is constructed with genuine Teflon™ PFA Resin and available in Natural or High Purity varieties. High Purity is medical grade tubing that is frequently preferred in sensitive applications and reliably meets more critical demands. Furthermore, this specialized tubing is also virtually transparent for viewing fluid movement. Both varieties offer excellent chemical compatibility and resistance.
Natural Tubing
  • Constructed with genuine Teflon™ PFA resin
  • Offers excellent chemical compatibility and resistance
  • Can withstand aqueous pressures up to 4,000 psi (276 bar).
  • Multiple sizes available.
High Purity Tubing
  • Manufactured from genuine Teflon™ High Purity PFA Resin, a special modified version of the PTFE base molecule
  • Medical grade
  • Frequently preferred in sensitive applications and reliably meets more critical demands
  • Virtually transparent for viewing fluid movement
  • Can withstand aqueous pressures up to 500 psi (1/8 in.), 2000 psi (1/16 in.)
Spezifikation
Type High Purity Tubing
Autoclavable Not Autoclavable
Color Clear
Diameter (English) Inner 1/16 in.
Diameter (English) Outer 1/8 in.
Diameter (Metric) Inner 1.588 mm
Diameter (Metric) Outer 3.175 mm
Overall Length (English) 50 ft.
Overall Length (Metric) 15.24 m
Material PFA
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt