Learn More
Macherey-Nagel™ Blue Litmus Paper
Product Code. 10190001 Shop All Macherey-Nagel Products
Change view
Click to view available options
pH Range:
8 to 5
Unit Size:
Pack of 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. pH Range unitSize
10190001 8 to 5 Pack of 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 10190001 Supplier Macherey-Nagel™ Supplier No. 91126
Only null left
Add to basket
Add to basket
Provides a general test for acidic or alkaline reactions. Macherey Nagel™ Blue Litmus Paper is comprised of completely impregnated indicator paper.
Provides a general test for acidic or alkaline reactions. Macherey Nagel™ Blue Litmus Paper is comprised of completely impregnated indicator paper.
  • Color change from blue to red
  • Store in a cool, dry place
  • Avoid exposure to sunlight and moisture
  • Serves in neutralization reactions to check whether the change from acid to alkaline or vice versa has taken place
Specifications
Color Indicator Blue to Red
pH Range 8 to 5
Format Strip
For Use With (Application) Determination of acidic and alkaline reaction
Quantity 100 Pack
Type pH Paper
Product Title
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.