Learn More
Motic™ Phase Slider, Empty
Description
- Boost contrast and detail discrimination without staining or fixing, thus permitting live cell study.
- Must be matched and aligned to the objective phase plate.
Specifications
Specifica
| Type | Phase Slider, Empty |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?