Learn More
RUNX3/CBFA3 Antibody (K12P3F11*C9) - BSA Free, R&D Systems™
Code produit 18612288 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.025 mL
0.1 mL
Conditionnement:
0.03mL
0.10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18612288 0.025 mL 0.03mL
18654626 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18612288 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP2502770.025ml
 Article restreint
Estimated Shipment: 09-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
RUNX3/CBFA3 Monoclonal specifically detects RUNX3/CBFA3 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène RUNX3/CBFA3
Applications ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone K12P3F11*C9
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:100 - 1:2000, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500
Formule PBS
Alias de gène Acute myeloid leukemia 2 protein, AML2SL3/AKV core-binding factor alpha C subunit, CBFA3MGC16070, CBF-alpha-3, PEA2 alpha C, PEA2-alpha C, PEBP2 alpha C, PEBP2A3FLJ34510, PEBP2-alpha C, runt domain, alpha subunit 3, runt-related transcription factor 3, SL3-3 enhancer factor 1 alpha C subunit, transcription factor AML2
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Peptide - QFDRSFPTL
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.025 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Transcription Factors and Regulators
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 864
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1 κ
Gamme de produits Novus