Learn More
Phlorétine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11303126
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11303126 25 mg
11313126 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11303126 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10991.MB
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 60-82-2 | C15H14O5 | 274.272 g/mol
Topical antioxidant
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60-82-2
Formule moléculaire C15H14O5
Poids moléculaire (g/mol) 274.272
Numéro MDL MFCD00002288
Clé InChI VGEREEWJJVICBM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phloretin, dihydronaringenin, 3-4-hydroxyphenyl-1-2,4,6-trihydroxyphenyl propan-1-one, phloretol, 3-4-hydroxyphenyl-1-2,4,6-trihydroxyphenyl-1-propanone, unii-s5j5oe47mk, 1-propanone, 3-4-hydroxyphenyl-1-2,4,6-trihydroxyphenyl, ccris 7459, beta-p-hydroxyphenyl phloropropiophenone, 2',4',6'-trihydroxy-3-p-hydroxyphenyl propiophenone
CID PubChem 4788
ChEBI CHEBI:17276
Nom IUPAC 3-(4-hydroxyphényl)-1-(2,4,6-trihydroxyphényl)propan-1-one
SMILES C1=CC(=CC=C1CCC(=O)C2=C(C=C(C=C2O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Phloretin
Point de fusion ∽263°C (decomposition)
Quantité 25 mg
Beilstein 1887240
Merck Index 14,7326
Poids de la formule 274.28
Pourcentage de pureté 98%