Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phosphate, solution tampon 0,2 M, pH 7,4
Code produit 15483159
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500mL
1L
Conditionnement:
1L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15483159 500mL 500mL
15493159 1L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15483159 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J60380.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.37€
    64.65€ / 500mL
    Save 12.72€
    16% Off
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Largement utilisé en biologie moléculaire, en biochimie et en chromatographie. Utile en association avec le phosphate de sodium, dibasique dans la préparation des tampons biologiques. Utilisé dans de nombreuses applications, y compris la purification d’anticorps.
This buffer is widely used in molecular biology, biochemistry and chromatography. Useful in conjunction with Sodium Phosphate, dibasic in the preparation of biological buffers. Used in many applications including the purification of antibodies. It is used for a variety of cell culture applications, such as washing cells before dissociation, transporting cells or tissue, diluting cells for counting, and preparing reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7558-80-7
Poids moléculaire (g/mol) 119,976
Spécification
Nom chimique ou matériau Phosphate
Concentration Solution de tampon 0.2M
Forme physique Liquide
Quantité 500mL
Conditionnement Flacon en plastique
Informations sur la solubilité Entièrement miscible dans l’eau.