Learn More
Phosphate buffer solution, pH 7 EU Pharmacopoeia 0.03M, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Product Code. 12910714 Shop All Fisher Chemical Products
Click to view available options
Quantity:
1000 mL
Unit Size:
1000mL
Product Code. 12910714
Brand: Fisher Chemical SOL 067 1L
Pharmacopoeia reagents are intended for use in pharmacopoeia testing and monographs, produced under a GMP compliant ISO 9001 quality management system according to the relevant pharmacopoeia specification, using the pharmacopoeia reagent quality components and water meeting the relevant pharmacopoeia monograph requirement for Purified Water. Some pharmacopoeia standards are also accredited according to ISO 17025 and ISO Guide 43.
Specifications
CAS 7732-18-5
Concentration 0.03 M
pH 7
Quantity 1000 mL
Packaging Bottle
Grade Eu. Ph. Reference
Chemical Name or Material Phosphate buffer solution
Product Content Correction
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt