Learn More
Phospho-HSL (Ser554, Ser855) Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Code produit 15585011
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15585011 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15585011 Fournisseur Invitrogen Code fournisseur PA538087
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Rabbit Polyclonal Antibody
In adipose tissue and heart, it primarily hydrolyzes stored triglycerides to free fatty acids, while in steroidogenic tissues, it principally converts cholesteryl esters to free cholesterol for steroid hormone production.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Phospho-HSL (Ser554, Ser855)
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule Dulbecco′s PBS with 150mM NaCl, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Expression LIPE
Numéro d’ordre du gène Q05469, P54310, P15304
Alias de gène EC 3.1.1.79, Hormone sensitive lipase, LIPE, LIPS
Symboles de gène(s) LIPE
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthetic phosphopeptide derived from human HSL around the phosphorylation site of Ser855/554 (S-V-SP-E-A)
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 16890, 25330, 3991
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG