Learn More
Oxyde de phosphore(V), 99,99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11433880
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11433880 10 g 10g
11423880 100 g 100g
11413880 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11433880 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 089966.09
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1314-56-3 | O5P2 | 141.94 g/mol
Phosphorus(V) oxide is used as a drying and dehydrating agent, a condensation reagent in organic synthesis and a laboratory reagent. It is also used in sugar refining and in fire extinguishing. Phosphorus pentoxide in DMSO forms an Onodera reagent which oxidizes alcohols. It is capable of converting mineral acids to anhydrides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1314-56-3
Formule moléculaire O5P2
Poids moléculaire (g/mol) 141.94
Numéro MDL MFCD00011440
Clé InChI DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC tricyclo[3.3.1.1³,⁷]tetraphosphoxane-1,3,5,7-tetrone
SMILES O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3
Spécification
Point d’ébullition 360°C (sublimation)
Nom chimique ou matériau Phosphorus(V) oxide
Point de fusion 340°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Odeur Odorless
Sensibilité Moisture sensitive
Plage de pourcentage du dosage 99.99%
Densité 2.39 g/cm3 at 20°C
Informations sur la solubilité Soluble in sulfuric acid. Insoluble in acetone and ammonia. Decomposes in water.
Poids de la formule 141.94