Learn More
Oxybromure de phosphore(V), 98 % minimum, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11498660
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11498660 100 g 100g
11488660 5 g 5g
11408670 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11498660 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 056135.22
 Article restreint
Estimated Shipment: 14-12-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Utilisation comme intermédiaire chimique
As a chemical intermediate.Phosphorus(V) oxybromide is used as a brominating agent in the synthesis of 2,4,6-tribromopyrimidine and bromoheterocyclic compounds. It is used in the phosphorus flame retardant and phosphorus activators.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-59-5
Formule moléculaire Br3OP
Poids moléculaire (g/mol) 286.685
Numéro MDL MFCD00036298
Clé InChI UXCDUFKZSUBXGM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phosphorus oxybromide, phosphoric tribromide, phosphoryl bromide, phosphoryl tribromide, phosphorusoxybromide, phosphorus v oxybromide, unii-h98h8y87qq, phosphorousoxybromide, phosphoroyl tribromide, pobr3
CID PubChem 24613
SMILES O=P(Br)(Br)Br
Spécification
Point d’ébullition 189°C
Nom chimique ou matériau Phosphorus(V) oxybromide
Point de fusion 56°C
Forme physique Grumeaux
Quantité 100 g
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 2.822
Numéro UN UN1939
Merck Index 14,7348
Informations sur la solubilité Decomposes in water; Soluble in ether,carbon disulfide,benzene,chloroform and sulfuric acid.
Poids de la formule 286.73
Pourcentage de pureté ≥98%