Learn More
Invitrogen™ PI(3,4)P2 Lipid Kinase Substrate
Product Code. p-7181631
Click to view available options
Quantity:
400 nmol
5000 nmol
Unit Size:
400nmol
5000nmol
Product Code. 17295966
Brand: Invitrogen™ A33598
The PI(3,4)P2 Lipid Kinase Substrate has been specifically optimized for use with Type I PIP kinases (e.g., PIP5K1A, PIP5K1B, PIP5K1C)
  • The PI(3,4)P2 Lipid Kinase Substrate has been specifically optimized for use with Type I PIP kinases (e.g., PIP5K1A, PIP5K1B, PIP5K1C)
  • The substrate consists of solubilized phosphatidylinositol 3,4-bisphosphate (PI(3,4)P2) in an aqueous buffer
  • It can be used in combination with an Adapta™ Universal Kinase Assay to help identify unique kinase inhibitors
  • Validated for use with Thermo Fisher Scientific lipid kinases
  • Available in multiple pack sizes for convenient use
  • Also available in our SelectScreen™ Kinase Profiling Service
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Content And Storage Phosphatidylinositol 3,4-bisphosphate (PI(3,4)P2) in 30 mM HEPES pH 7.5 buffer.
Form Powder
Product Line Invitrogen
Quantity 5000 nmol
Substrate Phosphatidylinositol 3,4-bisphosphate (PI(3,4)P2)
Substrate Type Kinase Substrate
Shipping Condition Dry Ice
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Product Content Correction
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato