Learn More
Mélange d'isoparaffines PIANO 90, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30321712
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30321712 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30321712 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREGA0900090
 Article restreint
Estimated Shipment: 29-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2,3-Trimethylbutane∣2,2,3-Trimethylpentane∣2,2-Dimethylhexane∣2,2-Dimethyloctane∣2,2-Dimethylpentane∣2,3-Dimethylbutane∣2,3-Dimethylheptane∣2,3-Dimethylhexane∣2,3-Dimethyloctane∣2,3-Dimethylpentane∣2,4-Dimethylhexane∣2,4-Dimethylpentane∣2,5-Dimethylheptane∣2,5-Dimethylhexane∣2-Methylbutane∣2-Methylheptane∣2-Methylhexane∣2-Methylnonane∣2-Methyloctane∣2-Methylpentane∣3,3-Diethylpentane∣3,3-Dimethylheptane∣3,3-Dimethyloctane∣3,3-Dimethylpentane∣3,4-Dimethylheptane∣3,5-Dimethylheptane∣3-Ethylhexane∣3-Ethyloctane∣3-Ethylpentane∣3-Methylheptane∣3-Methylhexane∣3-Methylnonane∣3-Methyloctane∣3-Methylpentane∣4-Methylheptane
CAS 464-06-2, 564-02-3, 590-73-8, 15869-87-1, 590-35-2, 79-29-8
Noms d’analytes ou de composants 2,2,3-Trimethylbutane∣2,2,3-Trimethylpentane∣2,2-Dimethylhexane∣2,2-Dimethyloctane∣2,2-Dimethylpentane∣2,3-Dimethylbutane∣2,3-Dimethylheptane∣2,3-Dimethylhexane∣2,3-Dimethyloctane∣2,3-Dimethylpentane∣2,4-Dimethylhexane∣2,4-Dimethylpentane∣2,5-Dimethylheptane∣2,5-Dimethylhexane∣2-Methylbutane∣2-Methylheptane∣2-Methylhexane∣2-Methylnonane∣2-Methyloctane∣2-Methylpentane∣3,3-Diethylpentane∣3,3-Dimethylheptane∣3,3-Dimethyloctane∣3,3-Dimethylpentane∣3,4-Dimethylheptane∣3,5-Dimethylheptane∣3-Ethylhexane∣3-Ethyloctane∣3-Ethylpentane∣3-Methylheptane∣3-Methylhexane∣3-Methylnonane∣3-Methyloctane∣3-Methylpentane∣4-Methylheptane
Conditions d’expédition +20 °C
Certifications/Conformité ISO 17034
Quantité 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2,3-Dimethylbutane 0.4 %∣3-Ethylpentane 0.5 %∣3-Ethylhexane 0.7 %∣3,5-Dimethylheptane 0.8 %∣3,3-Dimethylpentane 1.2 %∣2,2-Dimethylhexane 1.3 %∣2,3-Dimethylheptane 1.5 %∣2,3-Dimethylhexane 1.6 %∣2,4-Dimethylhexane 1.6 %∣3,3-Diethylpentane 1.6 %∣2,2,3-Trimethylpentane 1.7 %∣3,3-Dimethylheptane 1.7 %∣3-Methylhexane 1.7 %∣2,2-Dimethylpentane 1.8 %∣2,3-Dimethylpentane 1.8 %∣2-Methylbutane 2.2 %∣2-Methylhexane 2.2 %∣4-Methylheptane 3.2 %∣2-Methylpentane 3.3 %∣3,3-Dimethyloctane 3.3 %∣2,2-Dimethyloctane 3.4 %∣2,4-Dimethylpentane 3.7 %∣2,5-Dimethylhexane 3.7 %∣2-Methylnonane 3.7 %∣3,4-Dimethylheptane 3.7 %∣3-Ethyloctane 3.7 %∣2-Methyloctane 3.8 %∣2,2,3-Trimethylbutane 3.9 %∣2,3-Dimethyloctane 3.9 %∣2-Methylheptane 4.4 %∣3-Methylpentane 5.4 %∣3-Methylheptane 5.5 %∣3-Methyloctane 5.6 %∣2,5-Dimethylheptane 5.7 %∣3-Methylnonane 5.8 %