Learn More
Picloram, 95%
Code produit 15478159
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15478159 25 g 25g
15468159 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15478159 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J66702.14
 Article restreint
Estimated Shipment: 14-12-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Belongs to the puridine class of the auxinic compounds similar to the hormone Indole-3-acetic acid (IAA) | CAS: 1918-02-1 | C6H3Cl3N2O2 | 241.45 g/mol
Belongs to the puridine class of the auxinic compounds similar to the hormone Indole-3-acetic acid (IAA)
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2-1-1918
Formule moléculaire C6H3Cl3N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 241.45
Numéro MDL MFCD00012101
Clé InChI NQQVFXUMIDALNH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme picloram, 4-amino-3,5,6-trichloropicolinic acid, tordon, borolin, grazon, amdon, 2-pyridinecarboxylic acid, 4-amino-3,5,6-trichloro, k-pin, tordon 10k, tordon 22k
CID PubChem 15965
ChEBI CHEBI:34922
Nom IUPAC 4-amino-3,5,6-trichloropyridine-2-carboxylic acid
SMILES C1(=C(C(=NC(=C1Cl)Cl)C(=O)O)Cl)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Picloram
Point de fusion 219°C
Point d’ébullition 421°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Conditionnement Plastic bottle
Quantité 25 g
Beilstein 479075
Informations sur la solubilité Soluble in acetone
Poids de la formule 241.46
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Powder