Description
Le BMB Thermo Scientific™ Pierce est un agent de réticulation au maléimide de taille moyenne, pour une conjugaison covalente et irréversible entre les groupes sulfhydryles (par exemple, les cystéines des protéines ou des peptides).
Points clés :
- Groupes réactifs : maléimide (homobifonctionnel)
- Réactif vers : groupes sulfhydryles
Spécification
Spécification
| Réactivité chimique | Sulfhydryle-Sulfhydryle |
| Cleavable | Non |
| Description | BMB |
| Poids moléculaire | 248,23 |
| Pégylé | Non |
| Longueur du bras espaceur | 10,9 Å |
| Contenu et stockage | À la réception, conserver à 4°C. |
| Perméabilité cellulaire | Oui |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Gamme de produits | Pierce |
| Afficher plus |
Safety and Handling
- BMB (1,4-bismaleimidobutane)
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,4-BisMaleimidobutane
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.