Learn More
R&D Systems™ Pimavanserin
Code produit 18729916
Modifier l'affichage
Click to view available options
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
18729916 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18729916 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 7667/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    158.81€
    143.85€ / 50mg
    Save 14.96€
    9% Off
 Article restreint
Estimated Shipment: 26-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective 5-HT2A inverse agonist
Pimavanserin (also known as ACP-103) is a selective, potent 5-HT2A receptor inverse agonist (IC50 = 2 nM). Pimavanserin displays ∼ 40-fold higher affinity for 5-HT2A over 5-HT2C receptor. Chronic administration of Pimavanserin, suppresses amyloid-β production and improves anxiety-related behavior and memory in Alzheimer's disease mouse models. Pimavanserin shows protective effects on midbrain dopaminergic neurons in a rat model of Parkinson's Disease.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-[(4-Fluorophenyl)methyl]-N-(1-methyl-4-piperidinyl)-N'-[[4-(2-methylpropoxy)phenyl]methyl]urea
CAS 706779-91-1
Quantité 50 mg
Gamme de produits Tocris
Cible 5-HT2A Receptor Antagonists
Formule moléculaire C25H34FN3O2
Pureté 98%