Learn More
Pirenzepine dihydrochloride, 99%
Code produit 15444659
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15444659 100 mg 100mg
15424659 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15444659 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J62252.MC
 Article restreint
Estimated Shipment: 21-12-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A M1 muscarinic receptor antagonist | CAS: 29868-97-1 | C19H23Cl2N5O2 | 424.326 g/mol
A M1 muscarinic receptor antagonist
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 29868-97-1
Formule moléculaire C19H23Cl2N5O2
Poids moléculaire (g/mol) 424.326
Numéro MDL MFCD00055214
Clé InChI FFNMBRCFFADNAO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pirenzepine dihydrochloride, pirenzepine hydrochloride, tabe, bisvanil, leblon, maghen, pirenzepine hcl, pirenzepine 2hcl, ls 519 dihydrochloride, unii-10ym403fls
CID PubChem 71405
ChEBI CHEBI:32014
Nom IUPAC 11-[2-(4-methylpiperazin-1-yl)acetyl]-5H-pyrido[2,3-b][1,4]benzodiazepin-6-one;dihydrochloride
SMILES CN1CCN(CC1)CC(=O)N2C3=CC=CC=C3C(=O)NC4=C2N=CC=C4.Cl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Pirenzepine dihydrochloride
Point de fusion 192°C to 198°C
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,7491
Poids de la formule 424.32
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Powder